Learn More
Sulthiame, TRC
Código de producto. 30137011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137011 250 mg 250 miligramos
17923055 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS789500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-56-3
Fórmula molecular C10 H14 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 290.36
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-(tetrahydro-1,1-dioxido-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, Benzenesulfonamide, 4-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, S,S-dioxide, Benzenesulfonamide, p-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, S,S-dioxide (8CI), Benzenesulfonamide, p-(tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)-, dioxide (6CI,7CI), 2H-1,2-Thiazine, benzenesulfonamide deriv., 2H-1,2-Thiazine, tetrahydro-2-p-sulfamoylphenyl-, 1,1-dioxide (6CI), 2-(p-Sulfamoylphenyl)-tetrahydro-2H-1,2-thiazine 1,1-dioxide, 2H-1,2-Thiazine, 2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]tetrahydro-, 1,1-dioxide, A 168, A 168 (anticonvulsant), Bayer A 168, Conadil, Contravul, Elisal, Ospolot, Riker 594, Sulphenyltame, Sulphenytame, Sulphthiame, Sulthiam, Sulthiame, Sulthiamine, Sultiam, Sultiame, Trolone, p-(Tetrahydro-2H-1,2-thiazin-2-yl)benzenesulfonamide dioxide
Nombre IUPAC 4-(1,1-dioxotiazina-2-il)benzenosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCS2(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sultiame
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O4S2/c11-18(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12-7-1-2-8-17(12,13)14/h3-6H,1-2,7-8H2,(H2,11,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0395
Porcentaje de pureza >95%