Learn More
N-óxido de sulpirida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulpiride N-Oxide |
| CAS | 2214214-03-4 |
| Fórmula molecular | C15 H23 N3 O5 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, Sulpiride N-oxide, 1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulphamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-oxide, 1-Ethyl-2-[[(2-methoxy-5-sulfamoylbenzoyl)amino]methyl]pyrrolidine 1-oxide, 5-(Aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide, Sulpiride Imp. F (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23N3O5S/c1-3-18(20)8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(24(16,21)22)6-7-14(13)23-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,21,22) |
| SMILES | CC[N+]1([O-])CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | N-[(1-etil-1-oxidopirrolidin-1-io-2-il)metil]-2-metoxi-5-sulfamoilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 357.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.1358 |