Learn More
Sulpirida, Mikromol™
Código de producto. 17984256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17984256 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17984256 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0051.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulpirida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulpiride
CAS 15676-16-1
Nombres de analitos o componentes Sulpiride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H23 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulpiride, Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, o-Anisamide, N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl- (8CI), Abilit, Aiglonyl, Coolspan, DL-Sulpiride, Dobren, Dogmatil, Dogmatyl, Dolmatil, Eglonyl, Guastil, Meresa, Miradol, Mirbanil, Misulvan, N-(1-Ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamidobenzamide, N-(1-Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl-o-anisamide, Neogama, Omperan, Pyrikappl, RD 1403, Sernevin, Splotin, Sulpirid, Sulpitil, Sulpyrid, Sursumid, Synedil, Trilan, dl-Sulpiride, (+/-)-Sulpiride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]-2-metoxi-5-sulfamoilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 341.43
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341,1409 g/mol