Learn More
Sulpiride, MedChemExpress
Código de producto. 16428566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1019
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Sulpiride is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class, used mainly in the treatment of psychosis associated with schizophrenia and major depressive disorder, and sometimes used in low dosage to treat anxiety and mild depression.
Sulpiride is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class, used mainly in the treatment of psychosis associated with schizophrenia and major depressive disorder, and sometimes used in low dosage to treat anxiety and mild depression.
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulpiride
CAS 15676-16-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H23N3O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (292.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1N(CC)CCC1)C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C2OC
Peso molecular (g/mol) 341.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.43
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation