Learn More
Sulpirida EP Impureza G, Mikromol™
Código de producto. 30459345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459345 4 x 25 mg -
30049412 25 mg 25 miligramos
30050018 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459345 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0051.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulpirida EP Impureza G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethylsulpiride
CAS 67381-52-6
Nombres de analitos o componentes O-Desmethylsulpiride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (RS)-N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-hydroxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. G (EP), O-Desmethylsulpiride, Sulpiride Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O4S/c1-2-17-7-3-4-10(17)9-16-14(19)12-8-11(22(15,20)21)5-6-13(12)18/h5-6,8,10,18H,2-4,7,9H2,1H3,(H,16,19)(H2,15,20,21)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2O)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]-2-hidroxi-5-sulfamoilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 327.4
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1253 g/mol