Learn More
Sulpirida EP Impureza E, Mikromol™
Código de producto. 30049376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049376 25 mg 25 miligramos
30051420 100 mg 100 miligramos
30459196 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049376 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0051.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulpirida EP Impureza E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide
CAS 52395-25-2
Nombres de analitos o componentes 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H10 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. E (EP), Sulpiride Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-7-3-2-5(15(10,12)13)4-6(7)8(9)11/h2-4H,1H3,(H2,9,11)(H2,10,12,13)
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-sulfamoilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 230.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0361 g/mol