Learn More
Sulpirida EP Impureza D, Mikromol™
Description
Sulpirida EP Impureza D
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| CAS | 22117-85-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP), Sulpiride Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| SMILES | COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | ácido 2-metoxi-5-sulfamoilbenzoico |
| Show More |