Learn More
Sulpirida EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 17991166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991166 100 mg 100 miligramos
17961796 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991166 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0051.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulpirida EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoate
CAS 33045-52-2
Nombres de analitos o componentes Methyl 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride Imp. B (EP), Sulpiride Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
SMILES COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-sulfamoilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 245.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0358 g/mol