Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-Sulpirida
Código de producto. 16534244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16534244 100 g 100 g
16514244 5 g 5 g
16524244 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16534244 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463481000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15676-16-1 | C15H23N3O4S | 341.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15676-16-1
Fórmula molecular C15H23N3O4S
Peso molecular (g/mol) 341.43
Número MDL MFCD00055061
Clave InChI BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]-2-metoxi-5-sulfamoilbenzamida
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)C1=CC(=CC=C1OC)S(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Sulpiride
Punto de fusión 185.0°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.43