Learn More
Sulpirida 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Descripción
Sulpirida 1,0 mg/ml en metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulpiride |
| CAS | 15676-16-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulpiride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H23 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Sulpiride, Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, o-Anisamide, N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl- (8 CI), Abilit, Aiglonyl, Coolspan, DL-Sulpiride, Dobren, Dogmatil, Dogmatyl, Dolmatil, Eglonyl, Guastil, Meresa, Miradol, Mirbanil, Misulvan, N-(1-Ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamidobenzamide, N-(1-Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl-o-anisamide, Neogama, Omperan, Pyrikappl, RD 1403, Sernevin, Splotin, Sulpirid, Sulpitil, Sulpyrid, Sursumid, Synedil, Trilan, dl-Sulpiride, (+/-)-Sulpiride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11 H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21) |
| SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]-2-metoxi-5-sulfamoilbenzamida |
| Mostrar más |