Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,25 M, Fisher Chemical™
Código de producto. 12923634 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12923634 1000mL. Frasco 1000 ml
1 options
Código de producto. 12923634 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 315 1000
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulphuric Acid
CAS 7664-93-9
Concentración 0,25 M (0,5 N)
Envase Frasco
Cantidad 1000mL.
Fórmula molecular H2O4S
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836