Learn More
Ácido sulfúrico 95-98 %, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10668321 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10668321 1 L 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10668321 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 6027.1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Excede las especificaciones ACS
Especificaciones
Aspecto Supera prueba
Color Máx. 10 (APHA)
CAS 7664-93-9
Punto de fusión de 3 °C
Punto de ebullición ∼335 °C (1013 hPa)
Densidad 1,84 g/cm³ (20 °C)
Metales pesados (como Pb) máx. 1 ppm
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido máx. 4 ppm
Intervalo de porcentaje de ensayo 95.0 to 98.0%
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H2O4S
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07