missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Sulphide Reagent Set
Descripción
Dimethyl-p-phenylenediamine reacts with hydrogen sulphide to form an intermediate compound which turns into leucomethylene blue. The leucomethylene blue is oxidized to methylene blue by iron(III) ions.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Sulphide (S2-) |
| Intervalo de pH | 3 to 10 |
| Formato | Solución |
| Para utilizar con (aplicación) | Sulphide determination |
| Para utilizar con (equipo) | Round or 10mm Rectangular Curvette |
| Incluye | Solution A, Solution B |
| Nº de pruebas | 25 - 49 (depending on number of samples) |
| Cantidad | 1 set |
| temp | De 0,1 a 2,0 mg/l de S2- |
| Método de prueba | Dimetil-p-fenilendiamina |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?