Learn More
Sulfanilida, TRC
Código de producto. 17942765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942765 50 mg 50 miligramos
17911565 1 g 1 g
17973915 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17942765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68910050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-74-1
Fórmula molecular C6 H8 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 172.2
Sinónimo Sulfanilamide, 4-Aminobenzenesulphonamide, Sulphanilamide, Sulfadimidine Imp. D (Pharmeuropa), Sulfacetamide Sodium Imp. A (EP), Sulfaguanidine Imp. A (EP), Sulfadiazine Imp. D (Pharmeuropa), Sulfamethoxazole Imp. E (EP), Benzenesulfonamide, 4-amino- (9CI, ACI), 4-Aminobenzenesulfonamide (ACI), Sulfanilamide (8CI), (4-(Aminosulfonyl)phenyl)amine, 1162F, 4-(Aminosulfonyl)aniline, 4-Aminobenzene-1-sulfonamide, 4-Aminobenzenesulfonic acid amide, 4-Aminophenylsulfonamide, 4-Sulfamoylaniline, A-349, Albexan, Albosal, Ambeside, Antistrept, Astreptine, Astrocid, Azol, Bacteramid, Bactesid, Collomide, Colsulanyde, Copticide, Deseptyl, Dipron, Ergaseptine, Erysipan, Estreptocida, Exoseptoplix, F 1162, Fourneau 1162, Gerison, Gombardol, Infepan, Lusil, Lysococcine, Neococcyl, NSC 7618, Orgaseptine, p-Aminobenzenesulfonamide, p-Aminophenylsulfonamide, p-Anilinesulfonamide, p-Sulfamidoaniline, p-Sulfamoylaniline, PABS, Prontalbin, Prontosil Album, Prontosil I, Prontosil white, Prontylin, Pronzin Album, Proseptal, Proseptine, Proseptol, Pysococcine, Ro 1-3354, Rubiazol A, Sanamid, Septamide Album, Septanilam, Septinal, Septolix, Septoplex, Septoplix, Stopton Album, Stramid, Strepamide, Strepsan, Streptagol, Streptamid, Streptasol, Streptocid, Streptocid album, Streptocide, Streptocide (white), Streptoclase, Streptocom, Strepton, Streptopan, Streptosil, Streptozol, Streptozone, Sulfamidyl, Sulfamine, Sulfana, Sulfanalone, Sulfanidyl, Sulfanil, Sulfanilamide Vaginal Cream, Sulfocidine, Sulfonamid, Sulfonamide, Sulfonamide P, Sulfonylamide, Sulphanilamide, Sulphonamide, Therapol, Tolder, White streptocide
Nombre IUPAC 4-aminobencenosulfonamida
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0306
Porcentaje de pureza >95%