Learn More
Sulindac Sulfona Acil-Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30134015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134015 10 mg 10 miligramos
30005582 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69927010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60018-37-3
Fórmula molecular C26H25FO10S
Peso molecular (g/mol) 548.53
Sinónimo (Z)-1-[5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetate] β-D-Glucopyranuronic Acid;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-(5-fluoro-2-metil-1-((Z)-4-(metilsulfonil)benzilideno)-1H-inden-3-il)acetoxi)-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-ácido carboxílico
SMILES CC\1=C(C2=C(/C1=C\C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)C)C=CC(=C2)F)CC(=O)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulindac Sulfone Acyl-b-D-Glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H25FO10S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)38(2,34)35)16-8-5-14(27)10-19(16)18(12)11-20(28)36-26-23(31)21(29)22(30)24(37-26)25(32)33/h3-10,21-24,26,29-31H,11H2,1-2H3,(H,32,33)/b17-9-/t21-,22-,23+,24-,26+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.12