Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfuro de sulindaco
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Cantidad | 100 mg |
| Descripción | Amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolito activo del sulindaco; inhibe la ciclooxigenasa-1 |
| CAS | 32004-67-4 |
| Fórmula molecular | C20H17FO2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340,41g/mol |
| Punto de fusión | De 189° a 191 °C |
| Solubilidad | Soluble en DMSO |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
| Formulario | Polvo |
Safety and Handling
- Sulindac sulfide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulindac sulfide