Learn More
sulindaco, Mikromol™
Código de producto. 18020570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18020570 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 18020570 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0624.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulindaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulindac
CAS 38194-50-2
Nombres de analitos o componentes Sulindac
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H17 F O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Sulindac, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid, cis-5-fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid, MK-231, Aflodac, Algocetil, Arthrocine, Artribid, Citireuma, Clinoril, Clisundac, Reumofil, Reumyl, Sudac, Sulinol, Sulreuma
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
SMILES CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)S(=O)C
Nombre IUPAC Ácido 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metil-3-[(4-metilsulfinilfenil)metilideno]inden-1-il]acético
Peso molecular (g/mol) 356.41
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356,0882 g/mol