Learn More
Éster metílico de sulindac, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de sulindac
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulindac Methyl Ester |
| CAS | 134439-52-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulindac Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H19 F O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid methyl ester, 1H-Indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-, methyl ester, (Z)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19FO3S/c1-13-18(10-14-4-7-16(8-5-14)26(3)24)17-9-6-15(22)11-20(17)19(13)12-21(23)25-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b18-10- |
| SMILES | COC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)S(=O)C)\c3ccc(F)cc13 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metil-3-[(4-metilsulfinilfenil)metilideno]inden-1-il]acetato de metilo |
| Mostrar más |