Learn More
Éster etílico de sulindac, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de sulindaco
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulindac Ethyl Ester |
| CAS | 68299-97-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulindac Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H21 F O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid ethyl ester, 1H-Indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-, ethyl ester, (Z)-, Sulindac ethyl ester, cis-Sulindac ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H21FO3S/c1-4-26-22(24)13-20-14(2)19(18-10-7-16(23)12-21(18)20)11-15-5-8-17(9-6-15)27(3)25/h5-12H,4,13H2,1-3H3/b19-11- |
| SMILES | CCOC(=O)CC1=C(C)\C(=C\c2ccc(cc2)S(=O)C)\c3ccc(F)cc13 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metil-3-[(4-metilsulfinilfenil)metilideno]inden-1-il]acetato de etilo |
| Mostrar más |