Learn More
Sulindac EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30461045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461045 4 x 25 mg -
30049426 25 mg 25 miligramos
30050427 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461045 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0624.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulindac EP Impureza B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulindac Sulfone
CAS 59973-80-7
Nombres de analitos o componentes Sulindac Sulfone
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H17 F O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (Z)-[5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfonyl)benzylidene]-1H-inden-3-yl]acetic Acid (Sulindac Sulfone), (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic Acid, 1H-Indene-3-acetic acid, 5-fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-, (Z)-, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid, Aptosyn, Exisulind, FGN 1, Prevatec, Sulindac sulfone, cis-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-methylsulfonylbenzylidenyl]indene-3-acetic acid, Sulindac Related Compound B, Sulindac Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17FO4S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)26(2,24)25)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
Tipo de solución Neat
SMILES CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC Ácido 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metil-3-[(4-metilsulfonilfenil)metilideno]inden-1-il]acético
Peso molecular (g/mol) 372.41
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.0832 g/mol