Learn More
Sulindac Acil-Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30425257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425257 2.5 mg 2.50 miligramo
30419370 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6992452.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60018-36-2
Fórmula molecular C26H25FO9S
Peso molecular (g/mol) 532.53
Sinónimo (Z)-1-[5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetate]β-D-Glucopyranuronic Acid
SMILES CC\1=C(C2=C(/C1=C\C3=CC=C(C=C3)S(=O)C)C=CC(=C2)F)CC(=O)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulindac Acyl-beta-D-Glucuronide
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.1203