Learn More
Cloruro de sulfurilo, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10274350 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10274350 500 mL Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
1 options
Código de producto. 10274350 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/9560/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 69.1°C
Punto de fusión -54.1°C
CAS 7791-25-5
Color Amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular Cl2O2S
Número MDL MFCD00011451
Sinónimo sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
Clave InChI YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Nombre IUPAC dicloruro de sulfurilo
Peso molecular (g/mol) 134.96
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.96g/mol
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 133mbar at 20°C
Densidad Vapor Density: 4.7
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.