Learn More
Cloruro de sulfurilo, solución de 1 M en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414557 500 mL 500 ml
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15414557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31899.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de sulfurilo se utiliza a menudo como fuente de cloro. Se utiliza muy a menudo como reactivo en la conversión de C-H → C-Cl adyacente para activar sustituyentes, como los carbonilos y los sulfóxidos. También clora alcanos, alquenos, alquinos,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuryl chloride
CAS 7791-25-5
Cantidad 500 mL
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.352
Fórmula molecular Cl2O2S
Fórmula lineal SO2Cl2
Número MDL MFCD00011451
Número UN UN2922
Sinónimo sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Nombre IUPAC dicloruro de sulfurilo
Peso molecular (g/mol) 134.96
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.96
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in dichloromethane