Learn More
Ácido sulfuroso, puro, aprox. 6 % (p/v) SO2, Fisher Chemical
Código de producto. 10395800 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2,5 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10395800 2,5 l Frasco de vidrio ámbar 2,5 LT
1 options
Código de producto. 10395800 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8500/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Incolora
CAS 7782-99-2
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular H2O3S
Forma física Líquido
Número MDL 11335
Sinónimo sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
Clave InChI LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(=O)O
Nombre IUPAC ácido sulfuroso
Peso molecular (g/mol) 82.073
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0722g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfurous Acid, pure, approx. 6% w/v SO14
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfurous Acid