Learn More
Ácido sulfuroso, ACS, 6,0 % SO2 mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
4 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
2000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434990 500mL. 500 ml
11444990 4 x 500 ml 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033275.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.30€
    84.65€ / 500 ml
    Ahorro 13.65€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7782-99-2 | H2O3S | 82.073 g/mol
Sulfurous acid is used as a reducing agent, bleaching agent and disinfectant. It is utilized for bleaching of moistened wool, straw for hats, and other materials injured by chlorine. It finds application as a disinfectant as well as used externally for its parasiticidal effect in various skin diseases. Its derivative viz. sulfites are included in antiseptics, antifermentatives, and antizymotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-99-2
Fórmula molecular H2O3S
Peso molecular (g/mol) 82.073
Número MDL MFCD00011335
Clave InChI LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
Nombre IUPAC ácido sulfuroso
SMILES OS(=O)O
Especificaciones
Aspecto Líquido incoloro
Nombre del producto químico o material Sulfurous acid
Nombre de nota 6.0% SO2 min.
Color Incolora
Densidad 1,03 g/cm3 a 20 °C
Olor Punzante
Sensibilidad Sensible al aire
Cantidad 500mL.
Forma física Líquido
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.08
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphurous acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfurous acid