Learn More
Ácido sulfúrico, TraceSELECT™ Ultra, ≥95 % (T), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15607060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
500mL.
1 l
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15607060 250mL. Frasco de polietileno 250 ml
15617060 500mL. Frasco de polietileno 500 ml
15697050 1 l Frasco de polietileno 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15607060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 77239250ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
TraceSELECT™ Ultra, para el análisis de ultratrazas, ≥ 95 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
pH <1
Punto de fusión de -18 °C
Punto de ebullición de 203 °C
Densidad 1,840 g/ml a 25 °C, 1,83 g/ml a 20 °C
Olor Inodoro
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1 mmHg (146 °C)
Cantidad 250mL.
Fórmula lineal H2SO4
Forma física Líquido
Número UN UN1830
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥95% (T)
Grado TraceSELECT™ Ultra
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • sulphuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid