Learn More
Ácido sulfúrico, TraceSELECT™ , para el análisis de trazas, ≥ 95%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15647320 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15647320 2,5 l Frasco de plástico 2.50 litro
15657320 500mL. Frasco de plástico 500 ml
15637320 1 l Frasco de plástico 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15647320 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 847162.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, ≥ 95 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Nombre de nota TraceSELECT™, for trace analysis,≥95%
Punto de ebullición de 310 °C
% mín. CAS ≥50.0000%, ≥1.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <5.0000%
Densidad 1,840 g/ml a 25 °C (doc.)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2,5 l
Fórmula lineal H2SO4
Número UN UN1830
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Porcentaje de pureza ≥95%