Learn More
Sulfuric Acid Solution, volumetric, 0.25 M H2SO4 (0.5N), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15613590 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2 litros
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15613590 500 mL Poly Bottle 500 ml
15603590 2 L Poly Bottle 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15613590 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 319570500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid Solution
Nombre de nota Volumetric, 0.25M H2SO4 (0.5N)
Punto de ebullición >100°C
Densidad 1.01g/mL at 25°C
Envase Poly Bottle
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal H2SO4
Número UN UN3264
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol