Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,5 M (1 N), NIST Solución estándar, lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Código de producto. 12688635 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
25 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12688635 25L. Recipiente de plástico 25 LT
10418030 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 litro
10529000 10L Bolsa en caja 10 LT
10734761 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12688635 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8430/25
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
Solución de ácido sulfúrico 0,5 M (1 N), NIST Solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1,5
Color Incolora
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 1 mmHg a 20 °C
Cantidad 25L.
Forma física Líquido