Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,5 M (1 N), NIST Solución estándar, lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10529000 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
25 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10529000 10L Bolsa en caja 10 LT
10418030 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 litro
12688635 25L. Recipiente de plástico 25 LT
10734761 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10529000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8430/24
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Solución de ácido sulfúrico 0,5 M (1 N), NIST Solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de Ph.Eur., BP
Ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1,5
Color Incoloro
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Bolsa en caja
Presión de vapor 1 mmHg a 20 °C
Cantidad 10L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid