Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,25 M (0,5 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10518810 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10518810 2,5 l 2.50 LT
10713611 1 l 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10518810 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8440/17
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Solución de ácido sulfúrico 0,25 M (0,5 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
pH 1,5
Color Incoloro
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 1 mmHg a 20 °C
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid, 0.25M solution, (0.5N)
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.