Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10723611 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
25 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10723611 1 l Frasco de plástico HDPE 1 litro
10192000 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 litro
10274100 10L. Bolsa en caja 10 LT
12646727 25L. Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10723611 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8450/15
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Solución de ácido sulfúrico 0,1 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Color Incoloro
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 1 mmHg a 20 °C
Cantidad 1 l
Forma física Líquido