Learn More
Solución de ácido sulfúrico 0,01 M (0,02 N), NIST Solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10254150 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10254150 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10538620 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 litro
10634922 10L. Bolsa en caja 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10254150 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8470/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.27€
    26.50€ / 1 litros
    Ahorro 8.77€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Color Incoloro
Punto de ebullición 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.