Learn More
Ácido sulfúrico, puro, fumante, Fisher Chemical
Código de producto. 10222282 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10222282 500 ml Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10222282 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/9440/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Color Marrón
CAS 8014-95-7
Punto de fusión 2 °C
Punto de ebullición 138 °C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 1 mmHg 146
Cantidad 500 ml
Fórmula molecular H2O7S2
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00137792
Sinónimo oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
Clave InChI HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico; trióxido de azufre
Peso molecular (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.