Learn More
Ácido sulfúrico, puro, solución al 96,00 % (±0,50 %) en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10013400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10013400 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10506043 1 l Frasco de plástico 1 LT
10275271 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10353063 2,5 l Frasco de plástico 2.50 LT
10513894 10L. Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10013400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302070010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color Incolora
Nombre de nota 96.00% (±0.50%) Solution in Water
Punto de fusión de 10,0 °C
Punto de ebullición de 290,0 °C
Densidad 1.8300g/mL
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,83
Cantidad 1 l
Viscosidad 21 mPa.s (25 °C)
Fórmula lineal H2SO4
Forma física Líquido aceitoso
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Índice Merck 15, 9104
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: miscible con alcohol (generación de calor)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Porcentaje de pureza 95.85 to 96.15%
Grado Pure