Learn More
Ácido sulfúrico (Optima™), Fisher Chemical™
Código de producto. 11934091 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
500mL.
1 l
Envase:
Frasco de FEP
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11934091 250mL. Frasco de FEP 250 ML
11944091 500mL. Frasco de FEP 500 ml
11924091 1 l Frasco de FEP 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11934091 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A468250
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
  • Con cada frasco se incluye un certificado de análisis del lote.
  • Ideal para análisis mediante ICP-MS e ICP-MS de alta resolución.
  • Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
  • Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
  • Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP para PFA limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
  • Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación disponible en COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid
pH 0,3
Color De incoloro a marrón
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición 290 °C
Densidad 1,84g/cm³
Envase Frasco de FEP
Presión de vapor <0,001 mmHg a 20 °C
Certificado de análisis Con cada frasco se incluye un certificado de análisis del lote.
Número UN 1830
Cantidad 250mL.
Forma física Líquido
Índice Merck 15, 9104
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07
Grado OPTIMA