Learn More
Ácido sulfúrico, min. un 95 %, para uso electrónico (MOS), Fisher Chemical™
Código de producto. 12646777 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12646777 2,5 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10172350 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12646777 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/9222/PC17
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Ácido sulfúrico mínimo 95%, para uso electrónico (MOS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición 290 °C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 1 mmHg 146
Cantidad 2,5 l
Viscosidad 21 mPa a 25 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 98,07g/mol