Learn More
Ácido sulfúrico, mín. un 95 %, d=1,83, SLR, extrapuro, bajo contenido de nitrógeno, Fisher Chemical™
Código de producto. 10764001 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
2,5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10764001 500 ml 500 ML
10764191 2,5 l 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10764001 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/9200/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
H2O4S, número de CAS-7664-93-9, ácido sulfúrico, ácido sulfúrico, ácido de batería, sulfato de dihidrógeno, ácido de matulación, ácido de electrolito, aceite de vitriolo marrón, aceite de vitriolo, ácido sulfúrico, ácido de inmersión, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, incoloro, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, ácido sulfúrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aceite de vitriol, ácido sulfúrico, sulfato de dihidrógeno, ácido de matulación, ácido de batería, ácido de inmersión, ácido de electrolito, aceite de vitriolo marrón, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1
Color Incoloro
Punto de fusión 10 °C
Punto de ebullición 290 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 1 mmHg 146
Cantidad 500 ml
Viscosidad 21 mPa a 25 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07 g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.