Learn More
Ácido Sulfúrico Mín 95% d=1,83, SLR, Extra Puro, Fisher Chemical™
Código de producto. 12636777 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
25L.
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
25 LT
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12636777 5L. Frasco de plástico HDPE 5 LT
10754001 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10667422 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 litro
11492944 25L. Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12636777 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/9160/PB21
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1
Color Incoloro
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición de 290 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 1 mmHg 146
Cantidad 5L.
Viscosidad 21 mPa a 25 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.