Learn More
Sulfuric Acid, fuming, 28 to 32.0%, Honeywell™
Código de producto. 15695030 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15695030 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15695030 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 357413500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid, fuming
CAS 8014-95-7
Concentración 28 to 32.0% (free SO3 basis (with NaOH), 30% free SO3 basis)
Densidad 1.925g/mL at 25°C
Presión de vapor 2 mmHg (25°C)
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H2O7S2
Fórmula lineal H2SO4 · (SO3)x
Número MDL MFCD00137792
Número UN UN1831-class
Beilstein 2037554
Sinónimo oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
Clave InChI HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC sulfonylideneoxidane; sulfuric acid
Peso molecular (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol