Learn More
Sulfuric Acid, fuming, 20% free SO3 basis, Honeywell™
Código de producto. 15655520 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15655520 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15655520 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 435597500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade, 20% free SO3 basis
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid, fuming
CAS 8014-95-7
Concentración 20% free SO3 basis
Densidad 1.925g/mL at 25°C
Presión de vapor 2 mmHg (25°C)
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H2O7S2
Fórmula lineal H2SO4 · (SO3)x
Número MDL MFCD00137792
Número UN UN1831-class
Beilstein 2037554
Sinónimo oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
Clave InChI HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC sulfonylideneoxidane; sulfuric acid
Peso molecular (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol