Learn More
Ácido sulfúrico, extra puro, fumante, 20-30 % sin SO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10679453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10679453 2,5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10617761 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10157850 500g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10679453 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419970025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00€
    1289.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 106.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 8014-95-7 | H2O7S2 | 178.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8014-95-7 , 7446-11-9
Fórmula molecular H2O7S2
Peso molecular (g/mol) 178.13
Número MDL MFCD00137792
Clave InChI HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Color Marrón a incoloro
Punto de fusión de 2,0 °C
Punto de ebullición de 138,0 °C
Densidad 1.9200g/mL
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0,01 % máx.
Gravedad específica 1,92
Cantidad 2,5 kg
Fórmula lineal H2SO4·SO3
Forma física Líquido
Índice Merck 15, 9104
Sinónimo 4-bromo-n-2-methylphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-o-tolyl-benzenesulfonamide, 4-bromobenzenesulfon-o-toluide, 4-bromo-2'-methylbenzenesulfonanilide, 4-bromo-n-o-tolyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-2-methylphenyl benzenesulfonamide #
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.Otras solubilidades: soluble en etanol
Nombre IUPAC 4-bromo-N-(2-metilfenil)bencenosulfonamida
PubChem CID 571910
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.14
Porcentaje de pureza 20 to 30% (free SO3)
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.