Learn More
Sulfuric Acid-d2 (96% w/w in D2O), CDN
Código de producto. 30313309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313309 50 g 50 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313309 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND003950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dideuterio sulfate
CAS 13813-19-9
Disolvente o matriz D2O
Fórmula molecular 2H2 O4 S
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1 S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
SMILES [2 H]OS(=O)(=O)O[2 H]
Nombre IUPAC dideuterio sulfate
Peso molecular (g/mol) 100.091
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.98 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 96 %