Learn More
Ácido sulfúrico, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Código de producto. 15528604 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5L
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15528604 0.5L 500 ml
15538604 1 l 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15528604 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 9390.0500
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Se analiza para detectar hasta 64 metales en el intervalo bajo de partes por mil millones (ppb), lo que garantiza una baja interferencia de fondo para realizar análisis críticos de trazas metálicas.
Los ácidos BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus permiten realizar pruebas de más trazas metálicas con especificaciones más estrictas.
  • Calidad garantizada para hasta 64 trazas metálicas probadas a niveles bajos de partes por mil millones (ppb)
  • La homogeneidad de lote a lote garantiza resultados fiables entre pruebas
  • Envases de HDPE que ahorran espacio con extraíbles metálicos de bajo nivel
  • Seguridad mejorada con tapones a prueba de manipulación
  • Frascos de HDPE reciclables y respetuosos con el medio ambiente
  • Los estrictos protocolos de instalaciones aptas según la norma ISO garantizan la calidad en la fabricación
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
pH 2,4 (solución acuosa de 1,0 M)
Color Incoloro
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición De 295 °C a 315 °C
Densidad 1,84g/cm3 a 20 °C
Olor Inodoro
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Notas de grado de pureza For use in Trace Metal Analysis
Cantidad 0.5L
Viscosidad 23 mPas a 20 °C
Forma física Líquido
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus