Learn More
Ácido sulfúrico, para análisis, ca. 96 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10624792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 LT
500 ML
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10624792 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10699824 500 mL Frasco de plástico 500 ML
10244790 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10765663 1 L Frasco de plástico 1 LT
10011240 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10322963 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
11904091 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10624792 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124645000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.10€
    32.10€ / 500 ml
    Ahorro 1.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Punto de fusión 10.0°C
Color Incolora
Densidad 1.8300g/mL
Punto de ebullición 290.0°C
Residuos de ignición 0.0005% max.
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2SO4
Cantidad 500 mL
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Índice Merck 15,9104
Gravedad específica 1.83
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Viscosidad 21 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Porcentaje de pureza 95 to 97%
Grado Análisis
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.