Learn More
Ácido sulfúrico, para análisis ACS, solución al 95 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391313 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL
500mL.
2,5 l
10L.
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 LT
2.50 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10391313 500mL Frasco de plástico 500 ML
10351741 500mL. Frasco de vidrio 500 ML
10015910 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10536933 2,5 l Frasco de plástico 2.50 LT
11914091 10L. Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10391313 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424525001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.15€
    32.50€ / 500 ml
    Ahorro 2.65€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Punto de fusión 10,0 °C
Punto de ebullición 290,0 °C
Densidad 1.8300g/ml
Metales pesados (como Pb) 1 ppm máx.
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0,0005 % máx.
Gravedad específica 1,83
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal H2SO4
Cantidad 500mL
Viscosidad 21 mPa.s (25 °C)
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Forma física Líquido sin materia suspendida o insoluble
Índice Merck 15, 9104
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible. Otras solubilidades: miscible con alcohol (generación de calor)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Porcentaje de pureza 95.0 to 98.0%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.