Learn More
Ácido sulfúrico, reactivo ACS, 95,0 a 98,0%, Solstice
Código de producto. 15652780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
500mL.
1 L
1 l
2.5L
4 L
4 x 100 mL
4 x 4 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
4 litros
500 ml
paquete de 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15652780 2.5L Frasco de plástico 2.50 litro
15622780 100 ml Frasco de vidrio 100 ml
15662780 4 x 100 mL Frasco de vidrio paquete de 4
15692780 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15682780 500mL. Frasco de plástico 500 ml
15642780 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15632780 1 l Frasco de plástico 1 litro
15628350 4 L Frasco de plástico 4 litros
15672780 4 x 4 L Frasco de plástico paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15652780 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2581052.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    138.20€ / 2.5 litros
    Ahorro 20.80€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, 95,0-98,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid
Densidad 1,840 g/ml a 25 °C
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido ≤5ppm
Presión de vapor 1 mmHg (146 °C)
Cantidad 2.5L
Fórmula lineal H2SO4
Número UN 1830
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98,08g/mol
Porcentaje de pureza 95 a 98%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid