Learn More
Ácido sulfúrico, reactivo ACS, 95,0 a 98,0%, Solstice
Código de producto. 15628350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
500mL.
1 L
1 l
2.5L
4 L
4 x 100 mL
4 x 4 L
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
4 litros
500 ml
paquete de 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15628350 4 L Frasco de plástico 4 litros
15622780 100 ml Frasco de vidrio 100 ml
15662780 4 x 100 mL Frasco de vidrio paquete de 4
15692780 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15682780 500mL. Frasco de plástico 500 ml
15642780 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15632780 1 l Frasco de plástico 1 litro
15652780 2.5L Frasco de plástico 2.50 litro
15672780 4 x 4 L Frasco de plástico paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15628350 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 2581054L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, 95,0-98,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid
Densidad 1,840 g/ml a 25 °C
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido ≤5ppm
Presión de vapor 1 mmHg (146 °C)
Cantidad 4 L
Fórmula lineal H2SO4
Número UN 1830
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98,08g/mol
Porcentaje de pureza 95 a 98%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid