Learn More
Ácido sulfúrico, 98%, Chem Lab™
Código de producto. 12881263
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
12881263 2,5 l 2.50 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12881263 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.2637.2500
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Aspecto Incolora
pH <1
Composición Ácido sulfúrico al 98 % AR
Concentración 97+ % H2SO4
Densidad 1.84g/mL
Olor Inodoro
Residuo después del encendido < 2 ppm
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acido sulfúrico 98% p.a.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid