Learn More
Ácido sulfúrico, 98 %, para la determinación de nitrógeno, Fisher Chemical™
Código de producto. 16251342 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16251342 2,5 L 2.50 litro
15918916 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16251342 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/9250/17
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ácido sulfúrico adecuado para la determinación del nitrógeno por el método Kjeldahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Residuo después del encendido ≤ 0,0005%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 2,5 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid